Documentos Principais
PHR3877
Supelco
Phytic Acid Dodecasodium Salt Anhydrous
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H18O24P6· 12Na
Número CAS:
Peso molecular:
935.91
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
phytic acid solution
embalagem
pkg of 500MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)