Documentos Principais
300212AVT
Avanti
LNP Lipid Blend 1
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1X1 ea (300212-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
grupo funcional
(Sphingolipid)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Targeted drug delivery
Características e benefícios
Instructions for using the LNP Lipid Blend 1:
1) Dissolve cationic lipid in ethyl alcohol.
2) Once completely dissolved, use pipette to transfer cationic/ethanol solution into LNP Blend 1 vial.
3)Add amount of ethyl alcohol required to bring lipids to total desired volume. Use heat and sonication as necessary to achieve full dissolution. 4) Dilute nucleic acid in aqueous buffer (use appropriate pH for cationic lipid).
5) Combine solvent and aqueous phase by solvent injection. 6) Remove ethanol by dialysis.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)