Documentos Principais
300213
Avanti
LNP Lipid Blend 2
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Lipid Blend 2 for LNP Formulation
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
embalagem
pkg of 1x1 ea (300213-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Pre-mixed lipid blend composed of components suitable for producing nucleic acid-based lipid nanoparticles. Recommended for use with DNA/plasmid cargo.
Embalagem
5 mL amber glass vial with aluminum seal (300213-1EA)
Nota de preparo
Dissolve lipids in 1-mL ethyl alcohol. Use heat and sonication as necessary to achieve full dissolution. Dilute nucleic acid in aqueous buffer. Combine solvent and aqueous phase by solvent injection. Remove ethanol by dialysis.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 890890P18:1 TAP (DOTAP), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 700107PSitosterol (synthetic from plant sterol), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 850365P18:0 PC (DSPC), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 880151PDMG-PEG 2000, Avanti Research - A Croda BrandSDS
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)