Documentos Principais
Z404586
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 18 mm, 1/cs
Sinônimo(s):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 16.800,00
R$ 16.800,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 16.800,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
R$ 16.800,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
Características
stainless steel rotor/stator
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 0000593400
Diâmetro
18 mm
Descrição geral
The stainless steeldisperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® has a shaft bearing of the dispersion toolsconsisting of a polytetrafluoroethylene (PTFE) slide bearing.
Aplicação
Stainless steel disperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® is suitable for emulsifying, dispersions, and wet crushing.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)