Documentos Principais
Z656151
Heidolph electronic stirrers
RZR 2052 control
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
230 V
230 V
descrição
torque <= 180 Ncm peak overload
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
RZR 2052 control
Heidolph 501-20521-00
disponibilidade
available only in EU
faixa de medição de viscosidade
≤40,000 (mPas)
Parâmetros
30-1000 rpm speed
saída
100 watts
consumo de energia
140 W
Descrição geral
Constant speed under changing loads. Encapsulated housing, partly sealed against aggressive substances. For a limited time, accepts 200% peak overload. Automatic motor cut-out in a continuous overload situation. Enhanced digital display of torque and speed. Set speed displayed at standstill. Excellent mixing properties even of high viscosity substances. Torque calibration. Includes analogue interface and RS 232 C serial interface. Designed for continuous operation. Slim-line space-saving design. Includes chuck 10.5 mm. 3 year warranty.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)