Documentos Principais
Z681474
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 400 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.382,00
R$ 1.382,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.382,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
R$ 1.382,00
Check Cart for Availability
Características
fits beaker size 400 mL
fabricante/nome comercial
BriskHeat
Altura
3.5 in.
89 mm
Descrição geral
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Informações legais
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)