Documentos Principais
Z681288
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 500 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.016,00
R$ 2.016,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.016,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
R$ 2.016,00
Check Cart for Availability
entrada CA/CC
240 V
Materiais
fiberglass
Características
CE compliant
fits flask 500 mL
fabricante/nome comercial
BriskHeat
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
0-482 °C temp. range
Descrição geral
BriskHeat table top heating mantles are self-supporting and can be placed directly onto a bench. They provide uniform heat distribution for round-bottom flasks.
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
  • Self-supporting - can be used directly on bench
  • Temperatures up to 900°F (482°C)
  • Molded to fit round-bottom flasks
  • Stackable for easy storage
  • 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
Informações legais
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)