Documentos Principais
Z681466
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 250 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.226,00
R$ 1.226,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.226,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
R$ 1.226,00
Check Cart for Availability
Características
fits beaker size 250 mL
fabricante/nome comercial
BriskHeat
Altura
3 in.
76 mm
Descrição geral
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Informações legais
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)