Documentos Principais
Z249955
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Selecione um tamanho
24 EA
R$ 883,00
R$ 883,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EA
R$ 883,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 883,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (22-400)
Características
with cap
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216850
capacidade
4 oz (125 mL)
diâmetro × A
48 mm × 112 mm
cor
amber
Descrição geral
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Características e benefícios
• Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass• The amber glass protects the contents from UV light• Polypropylene caps with choice of liners
Informações legais
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)