Documentos Principais
HS120567
Mini Vortex Mixer
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray, purple
Sinônimo(s):
Mini Mixer, Vortex Mixer Mini
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 959,00
R$ 959,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 959,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.13
R$ 959,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Materiais
gray
purple
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific 120567
Descrição geral
Simple, touch start operation offers exceptional mixing performance with one hand
  • Low profile design and small footprint (only 4.3” wide) saves valuable space
  • Made of ABS and silicone materials that resist most commonly used chemicals
  • Stable platform and elastomer feet ensure unit stays stable during operation
  • When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
Embalagem
INCLUDES:
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)