Documentos Principais
Z609765
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 818,00
R$ 818,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 818,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
R$ 818,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 10 m
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
2.0 mm × 4.0 mm
Comprimento
10 m
tamanho da parede
1.0 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
58700-U
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58699
PTFE Tubing