Z609714
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.8 mm × 1.58 mm, L 10 m
embalagem
pkg of 10 m
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
0.8 mm × 1.58 mm
Comprimento
10 m
tamanho da parede
0.4 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH