Documentos Principais
Z566322
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 12 mm, L 650 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.512,00
R$ 1.512,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.512,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 1.512,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
Cowie 005.0565.12.1
Comprimento
650 mm
Diâmetro do eixo
12 mm
Descrição geral
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)