Documentos Principais
Z560448
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/50
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.279,00
R$ 2.279,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.279,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
R$ 2.279,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded45/50
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna D.E. × C efetivo
57 mm × 508 mm
volume da coluna
1000 mL
volume do reservatório
1000 mL
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)