ABC42-M
Anti-Mitofusin-2 (Mfn2) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mitofusin-2, Transmembrane GTPase MFN2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MFN2(9927)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mitofusion-2 (Mfn2) in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descrição-alvo
Mitofusion-2 (Mfn2) exists as 2 isoforms produced by alternative splicing with molecular weights of ~86 kDa and ~50 kDa
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1