Documentos Principais
Z560723
Sigma-Aldrich
Micromatic MacroValve coupler for returnable containers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.605,00
R$ 7.605,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.605,00
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.43
R$ 7.605,00
Check Cart for Availability
entrada NPTF
1/4 in.
NPTM de saída
1 in.
tamanho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Heptano EMPLURA®
Supelco
1.04365
Heptano
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno
Metanol suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34885
Metanol
2-propanol HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sigma-Aldrich
650447
2-propanol
Acetona ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetona