Documentos Principais
SYND441410
Synthware Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware D441410,
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 936,00
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 936,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D441410
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Similar to D451414 above but with the uptake tube vacuum jacketed to improve distillation performance. The jacket eliminates the possibility of condensation or recrystallization of distillate in the sidearm. With 2 mm PTFE stopcock.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)