Documentos Principais
Z551880
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler with SafetyBarb® hose connectors
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.038,00
R$ 1.038,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.038,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.038,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)