Documentos Principais
Z552666
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
bubblers, scientific bubblers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.697,00
R$ 2.697,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.697,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.697,00
Check Cart for Availability
capacidade
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Monitors gas flow into, or evolution from a system. Capacity 25 mL per chamber. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)