Documentos Principais
Z552879
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler with SafetyBarb® hose connectors
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
bubblers, scientific bubblers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 756,00
R$ 756,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 756,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 756,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
5-7 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Excellent from closing off reaction vessel from the atmosphere. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)