Documentos Principais
SYNF932450
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm
Sinônimo(s):
Synthware F932450
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 337,00
R$ 337,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 337,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
R$ 337,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F932450
diâmetro do disco
24 mm
diâmetro do filtro
24 mm
placa D.E.
50 mm
Descrição geral
O.D. of disc is 24 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)