Z530964
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
Total A
200 mm
Descrição geral
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC