Documentos Principais
Z400483
Ace Trubore® glass stirrer assembly
joint: ST/NS 24/40, for flask size, 250 ‑ 500 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.440,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 1.440,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
Junta
joint: ST/NS24/40
Características
for flask size 250 ‑ 500 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8041-30
diâmetro × C
4 mm × 10_ mm
Descrição geral
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Informações legais
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)