Documentos Principais
SYNF414400
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
100 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F414400, 2-neck round flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 247,00
R$ 247,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 247,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 247,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F414400
capacidade
100 mL
100 mL
Descrição geral
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)