Documentos Principais
Z531146
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.354,00
R$ 1.354,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.354,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.354,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Junta
joint: ST/NS24/40
Comprimento
300 mm
Descrição geral
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)