Documentos Principais
Z508640
Sigma-Aldrich
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 39 mm × 160 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 854,00
R$ 854,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 854,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 854,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
Características
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8085-54
L × C
39 mm × 160 mm
Descrição geral
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Características e benefícios
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)