Documentos Principais
Z508527
Ace flat-bottom reaction flasks
capacity 4,000 mL, w/ O-ring groove
Sinônimo(s):
bottom flask, flat flask, reaction flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.159,00
R$ 3.159,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.159,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 3.159,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
single-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Lid
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6511-60
capacidade
4,000 mL
Descrição geral
Cylindrical heavy-wall reaction flask with a flat bottom rounded into side of wall, and extra-thick flat flange. No constriction at top facilitates introduction or removal of material and allows easy cleaning. Optional O-ring groove allows use of CAPFE O-rings rather than gaskets. Flask is supplied with one CAPFE O-ring. Order reaction flask heads and clamps separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)