Documentos Principais
BR55646
BRAND® conical joint clip
polyoxymethylene, for NS 29/32
Sinônimo(s):
Conical joint stopper
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyoxymethylene
red
descrição
Operating temperature up to 150 °C
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 55646
Descrição geral
Will not scratch glass surfaces. Excellent resilience and stability. Outstanding chemical resistance.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)