Documentos Principais
Z502081
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE sealing rings
(for 14/10, 14/20, 14/35 joints)
Sinônimo(s):
PTFE ring, PTFE sealing
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 610,00
R$ 610,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 610,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 610,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Junta
joint 14/10
joint 14/20
joint 14/35
embalagem
pkg of 50 ea
pkg of
fabricante/nome comercial
Glindemann K14
faixa de medição de temperatura
≤250 °C
Descrição geral
  • This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
  • Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
  • Can be used for prolonged storage under vacuum
  • Slide easily onto medium and full length taper joints
  • Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
Informações legais
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)