Documentos Principais
Z502200
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE sealing rings
for 19/22, 19/38 joints
Sinônimo(s):
ptfe ring, ptfe sealing
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 632,00
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 632,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Junta
joint 19/22
joint 19/38
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Glindemann K19
faixa de medição de temperatura
≤250 °C
Descrição geral
  • This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
  • Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
  • Can be used for prolonged storage under vacuum
  • Slide easily onto medium and full length taper joints
  • Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
Informações legais
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)