Documentos Principais
Z150428
Keck® Joint Clip
standard taper, yellow, joint size 14
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 784,00
R$ 784,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 784,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
R$ 784,00
Check Cart for Availability
cor
yellow
Descrição geral
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Informações legais
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4