Documentos Principais
Z222364
Metal standard taper clip
joint size, 14
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 871,00
R$ 871,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 871,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
R$ 871,00
Check Cart for Availability
Descrição geral
Nickel-plated spring-steel joint clips offer increased strength and resistance to heat and cracking over Delrin® plastic type. Securely holds conical joints under pressure at temperatures up to 392 °F (200 °C). Will not scratch glassware.
Informações legais
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)