Documentos Principais
Z419907
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 250 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 312,00
R$ 312,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 312,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 312,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14610-0000
capacidade
250 mL
diâmetro da placa
104 mm
aro até a placa A
50 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Coors™ Buchner funnel capacity 600 mL
Z247359
Coors Buchner funnel