Z178152
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 315 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H14603-0000
capacidade
315 mL
diâmetro da placa
90 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)