Documentos Principais
Z408492
Sigma-Aldrich
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 5 in. (13 cm), Overall L 13 in. (33 cm)
Sinônimo(s):
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
Selecione um tamanho
1 PAIR
R$ 361,00
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PAIR
R$ 361,00
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Materiais
cotton
tamanho
one size fits all
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
embalagem
pkg of 1 pair
fabricante/nome comercial
Bel-Art H13201-0000
Total C
13 in. (33 cm)
luva C
5 in. (13 cm)
cor
orange
Descrição geral
Soft, pliant, all-cotton terry cloth gloves are excellent for handling hot objects out of an autoclave or oven. Gauntlets available in two lengths and provide wrist and forearm protection.
Características e benefícios
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
Informações legais
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Cryo-gloves® size M, waterproof
Sigma-Aldrich
Z183555
Cryo-gloves®
Cryo-gloves® size L, water-resistant
Z183520
Cryo-gloves®
Cryo-gloves® size L, waterproof
Sigma-Aldrich
Z183563
Cryo-gloves®
Captopril Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1307
Captopril