Z360368
Sterilizing pans
capacity 20 L
Sinônimo(s):
autoclavalble bin, autoclave tray
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene container
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 6900-0020
C × L × A
543 mm × 435 mm × 130 mm
capacidade
20 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.