Documentos Principais
Z108294
Sigma-Aldrich
Tempo-Shield heat-resistant open top shield
pack of 1 pair
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 338,00
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 338,00
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Características
reusable
embalagem
pack of 1 pair
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Descrição geral
Optional, open-top shield (mitten) allows for additional short-term, high-temperature (up to 1,000 °F), exposure protection while permitting finger dexterity.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)