Z183571
Cryo-gloves®
size XL, waterproof
Sinônimo(s):
cold protection glove, cryogenic glove, freezer glove, freezer protection gloves
Selecione um tamanho
R$ 3.214,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.214,00
Produtos recomendados
Materiais
blue gloves
fabric
tamanho
XL
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
embalagem
pkg of 1 pair
fabricante/nome comercial
TempShield MAXLWP
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × espessura
13 1/2-15 1/4 in. (345-390 mm) × 0.25 mil
Descrição geral
- Style provides additional warmth and comfort
- Resistant to solvents/chemicals
- Breathable and static-free
- Machine washable/dryable inner lining
- Suitable for Class 1000 clean room use
- Asbestos-free
Applications: Autoclaves, freezers, handling liquid nitrogen, oxygen or helium from cryogenic atmospheres, cold rooms, blast freezers, filling of cryogenic liquids, dry ice handling in research and clinical pharmaceutical laboratories, genetic and biotechnology, fertility clinics, cryogenic grinding and many more in industrial applications.
FIT GUIDE
- SIZE S hand L x W 17.1 x 17.8 - 20.2 cm
- SIZE M hand L x W 18.2 x 20.3 - 22.8 cm
- SIZE L hand L x W 19.2 x 22.9 - 25.3 cm
- SIZE XL hand L x W 20.4 x 25.4 - 27.8 cm
- SIZE XXL hand L x W 20.4 x 27.9 - 30.4 cm
- SIZE 3XL hand L x W 20.4 x 30.5 - 33.0 cm
Atenção
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)