Documentos Principais
SYNS580012
Synthware 3-way high vacuum valve
size 0-12 mm
Sinônimo(s):
Synthware S580012
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 912,00
R$ 912,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 912,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 912,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S580012
Categorias relacionadas
Descrição geral
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 90° angle to one another. The non-rotating PTFE plug has three O-rings, the tip O-ring making the primary seal on the precision formed tapered seat.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)