Documentos Principais
Z768278
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, T-bore
stopcock bore 2 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 440,00
R$ 440,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 440,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
R$ 440,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass plug
Junta
joint plug12/30
tamanho do braço lateral
9 mm
furo da torneira
2 mm
Descrição geral
Stopcock has three side arms sealed 90° apart. The solid glass plug has a "T" shaped bore so that any two or all three side arms can be connected at one time. All sizes are supplied complete with a metal retaining device.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)