Documentos Principais
Z405698
J. Young general-purpose stopcock
right angle, PTFE, side arm O.D. 8 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 560,00
R$ 560,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 560,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
R$ 560,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
J. Young
braço lateral D.E.
8 mm
Descrição geral
  • Grease-free PTFE stopcock
  • Temp. range: -18 to 60°C
  • 0 to 5 mm flow cross-section
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)