MABC1036
Anti-EphA7 Antibody, clone 2F3.1
clone 2F3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Ephrin type-A receptor 7, EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, EPH-like kinase 11, hEK11, Receptor protein-tyrosine kinase HEK11, Tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPHA7(2045)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EphA7 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1