Documentos Principais
Z404381
IKA® stirring elements
Centrifugal (extendable blades), stainless steel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.956,00
R$ 3.956,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.956,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 3.956,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0756900
tamanho do eixo
8 mm × 350 mm
diâmetro do agitador
15-60 mm
Descrição geral
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)