Documentos Principais
Z630055
IKA® stirring elements
Paddle stirrer R1376, stainless steel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.671,00
R$ 3.671,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.671,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 3.671,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0000757800
tamanho do eixo
550 mm × 10 mm
diâmetro do agitador
150 mm
Descrição geral
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Aplicação
Not compatible with model RW16.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)