Documentos Principais
Z409049
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 50 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.980,00
R$ 1.980,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.980,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
R$ 1.980,00
Check Cart for Availability
Materiais
agate
Profundidade
16 mm
D.I.
40 mm
D.E.
50 mm
Descrição geral
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 40 mm
Z168947
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 65 mm
Z112518
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 35 mm
Z112496
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 95 mm
Z112526
Agate mortar and pestle