Documentos Principais
Z267805
Sigma-Aldrich
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.453,00
R$ 3.453,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.453,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
R$ 3.453,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
ZnSe
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 2 mm
transmitância
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 2.4 (at 2 μm)
Descrição geral
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)