concentração
0.30-0.50 M (by NaOH, titration)
0.4 M in THF
técnica(s)
tissue culture: suitable (plant)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
chave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Studies of contributions of archaea and bacteria to the ammonia-oxidizing potential of soils[4]
Interaction of ammonia and xenon with imidazole glycerol phosphate synthase from Thermotoga maritima[5]
Metabolism of ammonia in Aedes aegypti fat body and midgut tissues[6]
Used by ammonia-oxidizing bacteria[7]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)