Documentos Principais
Z261394
Stainless steel 316 syringe needle, pipetting blunt 90° tip
gauge 14, L 4 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 804,00
R$ 804,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 804,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
R$ 804,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Popper 9870
Comprimento
4 in.
medidor
14
Categorias relacionadas
Descrição geral
For those applications requiring the use of plastic syringes with pipetting needles, these needles are specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)