Documentos Principais
Z117374
PTFE syringe tubing
gauge 20, L 24 in.
Sinônimo(s):
PTFE tubing, Syringe tubing
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 204,00
R$ 204,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 204,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.03
R$ 204,00
Check Cart for Availability
Comprimento
24 in.
medidor
20
Categorias relacionadas
Descrição geral
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Outras notas
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)