Documentos Principais
Z116947
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 12, L 2 in.
Sinônimo(s):
304 Stainless Steel Needle, Steel Syringe Needle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 421,00
R$ 421,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 421,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
R$ 421,00
Check Cart for Availability
descrição
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science
Comprimento
2 in.
medidor
12
Descrição geral
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)